Pullo, kapea suuaukko, pesupullo, turvamerkinnällä, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-0178EA 49.4 EUR
215-0178 215-0174 215-0176 215-0172
Pullo, kapea suuaukko, pesupullo, turvamerkinnällä, Nalgene®
Pullot Pesupullot
LDPE, translucent except sodium hypochlorite (white LDPE with light protection) and acetone (PPCO).
  • Kestää kemikaaleja ja lämpöä jopa +80 °C:een asti (lyhytaikaisesti +90 °C)
  • Metalliton ilmausventtiili pitää sisällön pullossa ja estää tahattoman tiputtelun
  • Värilliset sisältömerkinnät: kemikaalin nimi, kemiallinen kaava (ICS), CE-indeksinumero ja CAS-numero
  • GHS-vaatimusten mukaiset varoitusmerkit
Suihkuputket ja korkit polypropeenia, paitsi natriumhypokloriittipullossa (HDPE), värilliset sisältömerkinnät. Vaarallisia aineita koskevien säännösten mukaiset varoitusmerkinnät ja -lausekkeet. Jokaisessa pullossa on raita, joka on samanvärinen kuin pullon korkki. Se helpottaa vaarallisten aineiden ja muiden kemikaalien tunnistamista ja ehkäisee ristikontaminaatiota.
Tilaustiedot: Lajitelmassa on pullot (500 ml) kaikille luetelluille kemikaaleille natriumhypokloriittia lukuun ottamatta.