Pesupullo, leveä suuaukko, värilliset korkit
Toimittaja: Kartell
Kartell
215-9014EA 63.9 EUR
215-9014 215-9013 215-9016 215-9015 215-9017 KART1638-04_U 215-9010 215-9012 KART1638-00_U KART1638-10_U 215-9011
Pesupullo, leveä suuaukko, värilliset korkit
Pullot Pesupullot
LDPE, translucent.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Kestää 75 °C:n lämpötilan
  • Värikoodatut sumutekorkit neljän värisenä
Leveä suuaukko helpottaa täyttämistä turvallisesti. Pehmeä, helposti puristettava, valettu asteikko. Vuotamaton, koska korkki ja poistoputki on tehty yhdestä kappaleesta. Värikoodatut sumutekorkit.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Kestää 75 °C:n lämpötilan
  • Värikoodatut sumutekorkit neljän värisenä
Leveä suuaukko helpottaa täyttämistä turvallisesti. Pehmeä, helposti puristettava, valettu asteikko. Vuotamaton, koska korkki ja poistoputki on tehty yhdestä kappaleesta. Värikoodatut sumutekorkit.