Pesupullo, leveä suuaukko, Unitary ™, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-8112EA 34.5 EUR
215-8112 215-8111 215-8114 215-8113 215-8115
Pesupullo, leveä suuaukko, Unitary ™, Nalgene®
Pullot Pesupullot
LDPE, translucent, with PP screw cap.
  • Leveä kaula helpottaa nopeaa ja turvallista täyttöä. Vuotamaton
  • Muotoiltu yhdestä kappaleesta, poistoputki ei voi kontaminoitua tai vuotaa. Poistoputken kärki voidaan leikata pois virtausnopeuden lisäämiseksi
  • Hyvä kemikaalinkestävyys, lämmönkestävä 80 °C:seen