Pullo, kapea suuaukko, pesupullo, turvamerkinnällä, leveä suuaukko, painettu nimi
Toimittaja: VITLAB
VITL135381EA 18.3 EUR
VITL135381 VITL135181 VITL135281 215-6764
Pullo, kapea suuaukko, pesupullo, turvamerkinnällä, leveä suuaukko, painettu nimi
Pullot Pesupullot
LDPE, läpinäkyvä, PP-kierrekorkki.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävyys enintään 80 °C (hetkittäin lämpötila saa nousta 90 °C:een)
Sisältö kirjoitettu eri väreillä saksaksi, englanniksi ja ranskaksi.