Pullo, kapea suuaukko, pesupullo
Toimittaja: Murray
215-0965EA 8.6 EUR
215-0965 215-0966
Pullo, kapea suuaukko, pesupullo
Pullot Pesupullot
LDPE, translucent with jet.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävä (80 °C)
  • Tiivis
Economical, soft and very easy to press. For use with general solutions such as water, soap, dilute acids and dilute alkalis.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävä (80 °C)
  • Tiivis