Pullo, kapea suuaukko, pesupullo, kirjoituspinnalla, DRIPLOK®, Azlon®
Toimittaja: SciLabware
Azlon®
215-3777EA 57.9 EUR
215-3777 215-3279 215-3278 215-3151
Pullo, kapea suuaukko, pesupullo, kirjoituspinnalla, DRIPLOK®, Azlon®
Pullot Pesupullot
LDPE, translucent with PP spray cap.
  • Leveä suuaukko helppoon täyttämiseen
  • Mukana varoitusmerkkitarrat
Sertifikaatit: Azlon® wash bottles meet the material requirements of the U.S. Food and Drug Administration as specified in 21 CFR 177.1520.
Tilaustiedot: Assorted colour version with each one orange, blue, green, yellow and red cap.