Pesupullo, leveä suuaukko, Unitary ™, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
215-8132EA 116 EUR
215-8132 215-8131
Pesupullo, leveä suuaukko, Unitary ™, Nalgene®
Pullot Pesupullot
Pullo ja nousuputki tehty punaisesta LDPE-muovista, punainen PP-kierrekorkki.
  • Leveä kaula helpottaa nopeaa ja turvallista täyttöä. Ei tiputa
  • Muotoiltu yhdestä kappaleesta, nousuputki ei voi enää kontaminoitua tai vuotaa
  • Hyvä kemikaalinkestävyys, lämmönkestävä (80 °C)