Pullo, leveä suuaukko, kierrekorkilla
Toimittaja: Kartell
plastilab®
215-0141EA 6.1 EUR
215-0141 215-0144 215-0143 215-0140 215-0139 215-0142
Pullo, leveä suuaukko, kierrekorkilla
Pullot Muovipullot
LDPE, läpikuultava, LDPE-kierrekorkki
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävä (75 °C)
  • Asteikko, roisketiivis
Monikäyttöiset pullot kaikenlaisiin sovelluksiin. Jauheet, tahnat ja nesteet on helppo kaataa pulloon ja pullosta pois.
Sertifikaatit: DIN 13316 ja DIN 13168.