Pullo, leveä suuaukko, neliönmallinen, kierrekorkilla, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Scientific
Nalgene®
215-7274EA 63.9 EUR
215-7274 215-7273 215-7286 215-7283 215-7282 215-7275 215-7276 215-7285 215-7272 215-7284
Pullo, leveä suuaukko, neliönmallinen, kierrekorkilla, Nalgene®
Pullot Muovipullot
HDPE, läpinäkyvä, tai PPCO, läpinäkyvä, PP-kierrekorkki
  • HDPE: Yhteensopiva useimpien alkoholien, emästen ja happojen kanssa. PPCO: Erittäin hyvä kemikaalinkestävyys
  • HDPE: Kestää jopa +121 °C:n lämpötiloja / PPCO: Kestää jopa +121 °C:n lämpötiloja, voi autoklavoida
  • Vuotamaton
Soveltuu erinomaisesti näytteiden säilytykseen ja kuljetukseen. Leveä suuaukko helpottaa täyttöä ja puhdistusta. Tilaa säästävä nelikulmainen muoto.