Pullo, leveä suuaukko, kierrekorkilla, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Scientific
Nalgene®
215-1451EA 566 EUR
215-1451 215-1459 215-1450 215-1448 215-1472 215-1138 215-1458 215-1139 215-1162 215-1140 215-1452 215-1449
Pullo, leveä suuaukko, kierrekorkilla, Nalgene®
Pullot Muovipullot
HDPE-muovia, läpinäkyvä tai ruskea, PP-kierrekorkki
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kestää lämpötiloja -100–+120 °C
  • Tiivis
Edulliset ja rikkoutumattomat pullot jauheiden tai tahnojen säilytykseen ja kuljetukseen. Pullojen ruskea väri suojaa valoherkkiä aineita.