Pullot, leveä suuaukko, kierrekorkki
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
215-1158EA 80.4 EUR
215-1158 215-1159 215-1156 215-1157 215-1154 215-1155 215-1152 215-1153 215-1161 215-1160 215-1902
Pullot, leveä suuaukko, kierrekorkki
Pullot Muovipullot
PTFE, vahvat seinät
  • Erittäin hyvä kemikaalien kestävyys
  • Lämmönkestävyys –200...+280 °C
  • Kontaminoitumista ehkäisevä, erittäin sileä sisäpinta
Vakaa rakenne. Kannen ja pullon lovet helpottavat käsittelyä. Tarttumaton pinta. Leveä suuaukko helpottaa täyttämistä ja puhdistamista.