Pullo, leveä suuaukko, GLS 80® -kierre, DURAN®
Toimittaja: DWK Life Sciences
215-1789EA 209 EUR
215-1789 215-2955 215-1787 215-1785 215-1786 215-2850 215-1790 215-4178 215-1791 215-4177
Pullo, leveä suuaukko, GLS 80® -kierre, DURAN®
Pullot Lasipullot
DURAN®, kirkasta borosilikaattilasia 3.3, mukana kierrekorkki ja kaatorengas.
Pyöreissä pulloissa on mitta-asteikko ja GLS 80® -erikoiskierre. Pikamekanismilla pullon avaaminen ja sulkeminen on helppoa. Leveän suuaukon ulkohalkaisija on 80 mm, joten pullon voi kätevästi ja turvallisesti täyttää niin jauheella, tahnalla, rakeilla kuin nesteelläkin. Leveään suuaukkoon sopivat isotkin suppilot, eikä kauhojen tai spaattelien mahtumisessa ole ongelmia.