Pullo, kapea suuaukko, kapea ja leveä, kierrekorkilla
Toimittaja: Vitlab
215-4598EA 413 EUR
215-4598 215-4597 215-4596 215-4592 215-4591
Pullo, kapea suuaukko, kapea ja leveä, kierrekorkilla
Pullot Muovipullot
PFA, läpikuultava, PFA-kierrekorkki.
Pullot kestävät erittäin hyvin äärilämpötiloja, kemikaaleja ja korroosiota. Ei reagoi juuri minkään kemiallisen aineen kanssa lukuun ottamatta sulaneita alkalimetalleita, fluoriyhdisteitä ja kompleksisia halogeeniyhdisteitä korkeissa lämpötiloissa ja kovassa paineessa. Erinomainen astia nesteille ja jauheille sekä tahnamaisille ja rakeisille aineille.