Pullo, leveä suuaukko, kierre
Toimittaja: KJS
215-6001EA 3.4 EUR
215-6001 215-6002 215-6003 215-6004 215-6005 215-6007
Pullo, leveä suuaukko, kierre
Pullot Muovipullot
LDPE, natural colour.
  • Hyvä kemikaalien kestävyys
  • Vesitiivis, kestävä ja monikäyttöinen
Perfect for sample collection, storage and transport. Ideal for liquids, paste-like media and granular material. The wide mouth allows easy filling and cleaning. Without graduation.
Tilaustiedot: Please order screw caps separately.