Pullo, leveä suuaukko, neliönmallinen, kierrekorkilla, Azlon®
Toimittaja: SciLabware
Azlon®
215-0442EA 49.6 EUR
215-0442 215-0452 215-0444 215-0440 215-0451 215-0438 215-0449
Pullo, leveä suuaukko, neliönmallinen, kierrekorkilla, Azlon®
Pullot Muovipullot
HDPE, translucent.
  • Heavy-duty bottles with plug seal and screw cap
  • Easy to grip caps have a toggle for tamper-evident wire attachment to neck
  • Moulded graduations for approximate volume measurement, food safe