Pullo, leveä suuaukko, kierrekorkilla
Toimittaja: Kartell
Kartell
215-0904EA 4 EUR
215-0904 215-0906 215-0909 215-0908 215-0907 215-0905
Pullo, leveä suuaukko, kierrekorkilla
Pullot Muovipullot
PP, läpinäkyvä, PP-kierrekorkki.
  • Hyvä lämmön- ja kemikaalienkestävyys
  • Täyttää elintarvikkeille asetetut FDA:n vaatimukset
Tukeva, halkeamaton pullo, jonka pitkä puristustiiviste takaa tiiviyden. Leveä suuaukko helpottaa nesteiden ja jauheiden täyttämistä ja tyhjentämistä.
Sertifikaatit: DIN 13316 ja 168