VWR®, Pullo, leveä suuaukko, neliönmallinen tai suorakulmainen, kierrekorkilla
Toimittaja: VWR
215-3726EA 123 EUR
215-3726 215-3008 215-3006 215-3007 215-3004 215-3026 215-3016 215-3003 215-3014 215-3025 215-3022 215-3023 215-3012 215-3020 215-3021
VWR®, Pullo, leveä suuaukko, neliönmallinen tai suorakulmainen, kierrekorkilla
Pullot Muovipullot
HDPE, natural coloured or brown (2700 ml) with screw cap and inner cap.
  • Kestävät hyvin kemikaaleja ja korkeita lämpötiloja
  • Suljettu aseptisesti tai ionisäteilytetty (10 kGray)
  • Erittäin iskunkestävät
Tilaa säästävä pullomalli. Leveä suuaukko helpottaa täyttämistä. Läpinäkyvä HDPE-materiaali mahdollistaa sisällön tason tarkkailun. Kierrekorkki, jossa erillinen tiiviste. Soveltuu erinomaisesti nesteiden, kiintoaineiden ja jauheiden säilytykseen. 500, 1 000, 2 000 ja 2 700 ml:n pulloissa on mitta-asteikko. 2 500 ja 2 700 ml:n pulloissa on kantokahva.