Save on sample storage essentials
Automate your storage workflow and save with Thermo Scientific sample storage starter packs. Choose a pack to suit your lab and help boost productivity.
Shop now
Save now
Learn more
Hait: Pöytämalliset jäähdyttimet
37  results were found
SearchResultCount:"37"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Pieni työpöydälle sijoitettava kylmäblokki, −20 °C, polykarbonaattia, myrkytön geelitäyte
Pieneen työpöydälle sijoitettavaan −20 ...
Tuoteluettelon nro: (479-0640)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: PC-astia, HDPE-kansi ja -putkipidike, sisäosa vaahtomuovia
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: This robust cooler is consistent and reliable. It is made from engineered PP with a PC lid. The modern design cools faster in freezers and stays cold ...
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Labtop coolers −20 °C.
PC, blue.
Lower section filled with a non toxic gel, with handle.
471-0000/471-0001: Will maintain a temperature...
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PC container with blue HDPE lid, white HDPE tube holder and foam insert.
Toimittaja: Bertin Instruments
Kuvaus: Cryolys is a patented cooling option for Precellys homogenisers that prevents temperature increases during the homogenisation process, maintaining it ...
Tarjous
Tuoteluettelon nro: (479-5160)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: PC, myrkytön eristysliuos.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: KGW (KARLSRUHER GLASTECHN.)
Kuvaus: Large insulation COB boxes are made of monobloc polyethylene.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: PC, yellow, with clear lid. Maintains temperature of 0 °C for 60 min.
Toimittaja: HEATHROW
Kuvaus: Cooling containers with nest lid beneath the bucket or pan are made of rigid single-molded polyurethane to provide the durability needed for chilling ...
Toimittaja: EPPENDORF
Kuvaus: IsoTherm benchtop cooler.
Tuoteluettelon nro: (211-3269)
Toimittaja: Brand
Kuvaus: PP
UOM: 1 * 2 Items
Toimittaja: HEATHROW
Kuvaus: Protect temperature-sensitive samples at the bench or in the freezer.
Tuoteluettelon nro: (391-7635)
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Kuvaus: Impact resistant PC.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Corning
Kuvaus: These storage boxes are the ideal solution to store samples over an extended period of time. Engineered to simplify sample identity as its polypropyle...
Toimittaja: DELTA T
Kuvaus: This transport system uses vacuum insulation technology and is ideal for lengthy refrigerated transport of specimens, cells, and other sensitive items...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 37
no targeter for Bottom