Pakastussäiliö soluille, Mr. Frosty, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
479-0966EA 202 EUR
479-0966 479-0967 479-3200
Pakastussäiliö soluille, Mr. Frosty, Nalgene®
Laatikot Pöytämalliset jäähdyttimet
PC container with blue HDPE lid, white HDPE tube holder and foam insert.
Takaa toistettavissa olevan jäähdytysnopeuden (1 °C minuutissa), joka vaaditaan solujen onnistuneeseen kylmäsäilytykseen ja elvytykseen. Edullinen ja helppokäyttöinen, tarvitaan vain isopropanolia ja pakastin. Etiketissä graafiset, vaiheittaiset ohjeet.
Tilaa 12 kryoputkelle, joiden tilavuus on 3,6; 4,5 tai 5,0 ml tai 18 kryoputkelle, joiden tilavuus on 1,0; 1,2; 1,5 tai 2,0 ml.
Säiliöt voi pinota päällekkäin, ja isopropanolilla täytettyinä ne voi myös säilyttää huoneenlämmössä, jolloin pakastimesta vapautuu arvokasta tilaa.
Halkaisija: 117 mm
Kannen koko: 120 mm