Kylmäblokki, Quick Chill™ unit, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
479-5160EA 282 EUR
479-5160
Kylmäblokki, Quick Chill™ unit, Nalgene®
Laatikot Pöytämalliset jäähdyttimet
PC, myrkytön eristysliuos.
  • Pakastusliuos ja putket eivät ole suorassa kosketuksessa, joten etiketit ja merkinnät eivät haalistu tai irtoa
  • Voidaan pinota, liukumista estävät kumijalat
Biologisten näytteiden nopeaan jäähdytykseen. Voidaan käyttää yhtäjaksoisesti jopa 45 minuuttia. Jäähdyttää 2 ml alkoholipohjaista liuosta −20 °C:een alle 3 minuutissa tai 2 ml vesipohjaista liuosta 0 °C:een alle 4 minuutissa.
12 (3 x 4) mikroputkelle (1,5 tai 0,5 ml)
L×S×K (mm): 151×108×125