Kylmäsäilytyslaatikko, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
471-0002EA 600 EUR
471-0002 471-0001 471-0003 479-3460 479-3461 471-0000
Kylmäsäilytyslaatikko, Nalgene®
Laatikot Pöytämalliset jäähdyttimet
Labtop coolers −20 °C
PC, blue
Lower section filled with a non toxic gel, with handle.
471-0000/471-0001: Will maintain a temperature below –15 °C for up to 2 hours.
Sixteen inserts included convert 1,5 ml holes to accept either 0,5 or 0,2 ml tubes.
Kylmäsäilityslaatikot 0 °C
PC, vihreä
Alaosa täytetty myrkyttömällä geelillä, kahva.
479-3461: ylläpitää alle 1 °C:n lämpötilan jopa 5 tunnin ajan, geelitäytteinen, valkoinen kansi.
479-3460: Lämpötila pysyy alle 1 °C:ssa jopa 3,5 tunnin ajan, läpinäkyvä kansi ilman täytettä.
471-0002/-0003: ylläpitää alle 1 °C:n lämpötilan jopa 5 tunnin ajan, täyttämätön, kirkas kansi.
Mukana toimitettavien 16 insertin avulla 1,5 ml:n putkille tarkoitetut aukot voidaan muuttaa 0,5 tai 0,2 ml:n putkille sopiviksi.