Kryolaatikot
Toimittaja: Ratiolab
ratiolab®
RATI5120011_UEA 5.3 EUR
RATI5120011_U 479-5177 479-5165 479-5176 479-5169 479-5179 479-5168 479-5167
Kryolaatikot
Laatikot Kryogeenipullolaatikot
PP, voidaan autoklavoida.
  • Läpinäkyvä, saranoitu kansi (värillinen pohja)
  • Ruudutettu, irrotettava sisäke, numerokoodaus
  • Pohjassa virtausaukot
  • Pinottava