Kryolaatikko, 133x133 mm
Toimittaja: Ratiolab
ratiolab®
479-0339EA 12.1 EUR
479-0339 479-0342 479-0387 479-0343 479-0300 479-0388 479-0344 479-0301 479-0345 479-0346 479-0302 479-0347 479-0303 479-0348 479-0304 479-0349 479-0305 479-0380 479-0381 479-0382 479-0340 479-0341 479-0306 479-0307 479-0308 479-0309 479-0353 479-0310 479-0311 479-0355 479-0312 479-0356 479-0357 479-0313 479-0358 479-0314 479-0315 479-0316 479-0350 479-0351 479-0154 479-0352 RATI5120225 479-0317 RATI5120226 479-0318 479-0319 479-0320 479-0321 479-0365 479-0322 479-0323 479-0367 479-0324 479-0368 479-0325 479-0326 479-0327 479-0360 479-0361 479-0362 RATI5120214 479-0328 RATI5120215 RATI5120216 479-0329 RATI5120217 479-0331 479-0332 479-0377 479-0333 479-0378 479-0334 479-0335 479-0336 479-0337 479-0338 479-0370 479-0371 479-0372 479-0330 479-0374
Kryolaatikko, 133x133 mm
Laatikot Kryogeenipullolaatikot
Kryolaatikko, kryokestävää pahvia.
  • Erilaisten lisäosien ansiosta useita yhdistelmämahdollisuuksia
  • Ilmoitettu korkeus on sisäkorkeus
  • Mukana toimitetaan kansi
Kryoputkien säilytykseen alhaisissa lämpötiloissa.
Tilaustiedot: Ruudukkosisäke tilattava erikseen.