VWR®, Laatikot/telineet sentrifugiputkille
Toimittaja: VWR
VWR®
479-0079EA 60.4 EUR
479-0079
VWR®, Laatikot/telineet sentrifugiputkille
Laatikot Kryogeenipullolaatikot
PP, voidaan autoklavoida.
  • Labelled zone and numerical grid references
  • Clear cover
  • Autoclavable (121 °C), temperature resistant to –90 °C
  • Sustainable design based on virgin resins
Soveltuu erinomaisesti näytteiden pitkäaikaiseen säilytykseen.