VWR®, Slide Boxes
Toimittaja: VWR
VWR®
631-0740EA 8.2 EUR
631-0740 631-0736 631-0735 631-0739 631-0738 631-0737
VWR®, Slide Boxes
Aluslasikotelot
Slide boxes for holding standard microscopy slides.
  • Saranallinen kansi pysyy kiinni lukolla
  • Pinoamisjalkojen ansiosta päällekkäin asetetut laatikot pysyvät pystyssä
  • Aluslasien inventaario kannen sisäpuolella