VWR®, Teline objektilaatikkoja varten
Toimittaja: VWR
VWR®
631-0742EA 525 EUR
631-0742
VWR®, Teline objektilaatikkoja varten
Aluslasikotelot
Storage racks for microscopy slides make organisation of samples easy.
  • Kirkas akryylirakenne mahdollistaa aluslasilaatikoiden merkintöjen näkemisen
  • Laatikot voidaan asettaa riveihin tai pylväisiin värien mukaan
  • Millä luodaan helppo koodausjärjestelmä
Liukumattomat kumijalat mahdollistavat pitävän kiinnityksen pöydälle; voidaan kiinnittää pöydän tai kaapin alle ennalta tehtyjen reikien avulla.