Säilytyslaatikot
Toimittaja: Vitlab
216-3192EA 47.2 EUR
216-3192
Säilytyslaatikot
Laatikot Säilytyslaatikot
SAN, läpinäkyvä.
  • Kannellinen
  • Hyvä kemikaalinkestävyys
  • Kevyt ja pinottava
Suorakulmainen monikäyttöinen säiliö.