  • Kriteerit
    • In Stock (5)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Laatikot putkille
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/40/30/18374030.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"8"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (211-0370)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Polypropeenia, kirkas kansi
UOM:  1 * 5 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kierrätysmuovia
Toimittaja:  HEATHROW
Kuvaus:   Expanding storage rack reduce sample handling time and the need for several racks when working with samples for cold temperature storage. Its opening ...
Toimittaja:  Simport Scientific
Kuvaus:   Cover and base made of polystyrene.
Toimittaja:  GLW
Kuvaus:   Styro racks are made of heavy expanded polystyrene which are used in freezer down to -90 °C. System box is made of cardboard and is designed to secure...
Toimittaja:  SAVEEN BIOTEC AB
Kuvaus:   Polystyrene
Toimittaja:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Kuvaus:   Box in bright colours made of polypropylene for 9 cell culture tubes of 50 ml (Falcon). Two grids guarantee a safe stand of the tubes in the upper as ...
Toimittaja:  KOEHLER TECHNISCHE PRODUKTEN
Kuvaus:   Boxes made of transparent glass-clear polystyrene. Suitable for variable applications.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 8