  • Kriteerit
    • In Stock (8)
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Jäteastiat
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/86/18709686.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"14"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Aaltopahvia, jossa 50 µm paksu PE-pussi
Tuoteluettelon nro: (212-1833)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   This acrylic box is ideal for the one-handed disposal of used pipette tips. The 10 mm thick acrylic provides protection from β radiation.
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  ECONIX LTD
Kuvaus:   Bio-bin®, Safe disposal box for infectious waste, paper-based, fold-flat, UN approved, Tilavuus: 2000 ml, L×S×K ulkomitat: 160×160×257 mm, L×S×K sisämitat: 160×160×100 mm
Toimittaja:  HUART-HOSPIDEX (MSH)
Kuvaus:   Double-sided corrugated cardboard box
Toimittaja:  ECONIX LTD
Kuvaus:   96% waterproof paper construction
Toimittaja:  HAMILTON BONADUZ
Kuvaus:   Laatikkoa käytetään jätekuilujen 736-0847 ja 736-0846 kanssa.
Toimittaja:  CEMO GMBH
Kuvaus:   These mobile boxes with its stable design enables clean and safe storage of hazardous solid goods belonging to packing groups II or III and is also ap...
Tuoteluettelon nro: (MARO108000.00)
Toimittaja:  MARTOR ARGENTAX
Kuvaus:   This box is designed for the safe deposition of "used" snap-off blade segments, blade ends, straight/hook/industrial cutter/ deburring scalpel and hob...
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 14
  1  2  Seuraava 