VWR®, Puhdistusharjat lasidekanttereille
Toimittaja: VWR
VWR®
149-0131EA 16.2 EUR
149-0131 149-0132 149-0133
VWR®, Puhdistusharjat lasidekanttereille
Pulloharjat
Mustat luonnonharjakset ja puuvarsi. Edullisia harjoja lasisten dekanttereiden ja muiden leveäkaulaisten laboratoriotarvikkeiden puhdistamiseen.
  • Kemikaalinkestävät harjakset
  • Pitkä puuvarsi
  • Kiinnitysrengas