VWR®, Puhdistusharjat byreteille
Toimittaja: VWR
VWR®
149-0215EA 28.8 EUR
149-0215
VWR®, Puhdistusharjat byreteille
Pulloharjat
Valkoiset luonnonharjakset ja metallivarsi. Soveltuu erinomaisesti byrettien, pipettien ja pitkien putkien puhdistamiseen.
  • Pitkä, joustava varsi
  • Kärjen muotoilu ehkäisee naarmuuntumista
  • Kiinnitysrengas