VWR®, Cleaning Brushes for Flasks and Bottles, with Flexible Handle
Toimittaja: VWR
VWR®
149-0108EA 65.9 EUR
149-0108 149-0109 149-0110 VWRU17145-041 VWRU17145-063 VWRU17145-020
VWR®, Cleaning Brushes for Flasks and Bottles, with Flexible Handle
Pulloharjat
Valkoiset luonnonharjakset ja joustava muovivarsi. Soveltuu erinomaisesti pullojen, Erlenmeyer-kolvien, pyöreä- ja tasapohjaisten kolvien, Kjeldahl-kolvien, päärynänmuotoisten kolvien sekä reagenssi- ja mittakolvien puhdistukseen.
  • Kulmikas varsi läpäisee vaivatta pullojen ja kolvien kaulat
  • Joustava ja taipuisa harjaosa mukailee puhdistettavan astian muotoa
  • Kiinnitysrengas