VWR®, Puhdistusharjat pienille astioille
Toimittaja: VWR
VWR®
149-0222EA 20.3 EUR
149-0222 149-0216 149-0217
VWR®, Puhdistusharjat pienille astioille
Pulloharjat
Valkoiset luonnon- tai nylonharjaksetharjakset ja metallivarsi. Soveltuu erinomaisesti reagenssikolvien, byrettien, pipettien, putkien sekä useiden muiden halkaisijaltaan pienten laboratoriotarvikkeiden puhdistukseen.
  • Saatavana valkoisilla nylonharjaksilla tai valkoisilla luonnonharjaksilla
  • Tukeva ote metallivarren ansiosta
  • Kiinnitysrengas