VWR®, Puhdistusharjat kartiomaisille astioille
Toimittaja: VWR
VWR®
149-0104EA 13.2 EUR
149-0104
VWR®, Puhdistusharjat kartiomaisille astioille
Pulloharjat
Mustat harjakset ja muovivarsi. Soveltuu erinomaisesti kartiomaisten laboratoriotarvikkeiden, kuten kartiomaisten mittalasien ja suppiloiden puhdistukseen.
  • Kartiomaisesti kapenevat, pyöreäkärkiset harjakset takaavat hellän ja huolellisen puhdistuksen
  • Ergonominen varsi
  • Varressa on kiinnitysrengas