VWR®, Cleaning Brushes for Flasks and Bottles
Toimittaja: VWR
VWR®
149-0106EA 46.5 EUR
149-0106
VWR®, Cleaning Brushes for Flasks and Bottles
Pulloharjat
Ihanteellinen kolvien ja pullojen puhdistukseen. Valkoiset luonnonharjakset ja muovivarsi.
  • Joustava ja kiertyvä muovivarsi mahdollistaa kolvien ja pullojen kaarevien pintojen huolellisen puhdistuksen
  • Voidaan autoklavoida
  • Leveästä varresta saa hyvän ja tukevan otteen