VWR®, Puhdistusharjat pulloille, kaksoistöyhtöpää
Toimittaja: VWR
VWR®
149-0204EA 33 EUR
149-0204
VWR®, Puhdistusharjat pulloille, kaksoistöyhtöpää
Pulloharjat
Natural black bristles with wire handle.
  • Erikoismuotoillut harjakset litistyvät pullon kaulan kohdalla, levittyvät sitten uudelleen ja puhdistavat pullojen ja kolvien pohjat tehokkaasti.