VWR®, Puhdistusharjat pulloille
Toimittaja: VWR
VWR®
149-0207EA 23.9 EUR
149-0207 149-0205 149-0206
VWR®, Puhdistusharjat pulloille
Pulloharjat
Mustat luonnonharjakset ja metallivarsi. Erikoismuotoilun ansiosta pullot voidaan puhdistaa huolellisesti ja tehokkaasti.
  • Harjakset litistyvät ja levittyvät uudelleen, kun ne ovat menneet pullon kaulan läpi
  • Kaksinkertaisesti sidottu kärki vähentää naarmuuntumisvaaraa ja parantaa puhdistustehokkuutta
  • Kiinnitysrengas