Hait: Ämpäri
Ämpäreitä löytyy paljon erikokoisia ja myös monia eri materiaalivaihtoehtoja, mm. polypropeeni, HDPE, LDPE, PE ja teräs. Valikoimastamme löydät juuri sopivan kokoisen ja mallisen (esim. neliskulmainen tai pyöreä) ämpärin.
Ämpäreitä löytyy paljon erikokoisia ja myös monia eri materiaalivaihtoehtoja, mm. polypropeeni, HDPE, LDPE, PE ja teräs. Valikoimastamme löydät juuri sopivan kokoisen ja mallisen (esim. neliskulmainen tai pyöreä) ämpärin.
59  results were found
SearchResultCount:"59"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (331-0114)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Buckets made of white food grade PP.
UOM: 1 * 30 L
Toimittaja: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Kuvaus: Universal multipurpose rectangular PP buckets with handle.
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: HDPE, white or black.
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Made of PE, transparent.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Stainless steel 18/10.
Toimittaja: BOCHEM
Kuvaus: Buckets, stainless steel 18/10.
Toimittaja: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Kuvaus: Standard for Clino® system trolleys, rectangular bucket with handle. Also suitable for the pre-preparation of textiles.
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Made of PP, white.
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: Made of PP, translucent.
Tuoteluettelon nro: (CONT2743S)
Toimittaja: CONTEC
Kuvaus: Twin Bucket is an autoclavable 20 L divided bucket made of durable PP with a curved stainless steel wringer.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: PFENNIG REINIGUNGSTECHNIK
Kuvaus: Standard bucket, rectangular, made of PP, with stainless steel handle, for Clino® system trolleys.
Toimittaja: RSG
Kuvaus: Ruostumatonta terästä, ruostumaton, kiiltävä pintaviimeistely.
Toimittaja: SciLabware
Kuvaus: HDPE, white or black.
Tuoteluettelon nro: (216-2811)
Toimittaja: SciLabware
Kuvaus: HDPE, white or black.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: PE, white.
Toimittaja: BÜRKLE
Kuvaus: LLDPE, white.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 59
no targeter for Bottom