Jäähauteet, nelikulmaiset
Toimittaja: Bel-Art
216-6930EA 238 EUR
BELAM188489101 BELAM188489102
Jäähauteet, nelikulmaiset
Värjätty polymeeri
  • Lämpötila-alue: –196...+93 °C
  • Kemikaalinkestävä, ei läpäise kosteutta tai hajuja, särkymätön normaaleissa olosuhteissa
  • Kestävä, pinottava, kevyt
Soveltuu lämpöherkkien näytteiden varastoimiseen ja kuljettamiseen mm. jäässä, alkoholiseoksessa ja vesihauteissa.