Hait: Byretit
Lasibyrettejä käytetään liuosten titraamiseen manuaalisesti. Kenttätyöskentelyyn on saatavissa kestävämpi muovinen vaihtoehto. Byretin mitta-asteikko kertoo tarkasti kulutetun liuoksen määrän. Mitta-asteikolta otetaan lukema kuperan vedenpinnan eli meniskin alimmasta kohdasta. Jos mitta-asteikon takana on sininen pystyviiva (Schellbach), meniskin kohdalla näemme kaksi vastakkaista kolmiota ja pisteen, jossa kolmiot liittyvät. Tätä piste kohtaa käytetään lukema-arvona. <br />Byreteissä vaihtoehtoina ovat lasihana, PTFE sulkuhana tai neulaventtiili. Valikoimista löytyy lateraalinen tai suora byretti. Itsenollautuva byretti tyhjentää byretistä ylimääräisen liuoksen automaattisesti asteikon yläpuolelta. Automaattibyretti täytetään titrausliuoksella siihen liitettyä pehmeää muovista reagenssipulloa puristamalla (Schilling). Jos automaattibyretti on kiinnitetty lasiseen säilöpulloon, byretin voi täyttää paineistamalla säilöpullon pumppaamalla sinne kumipalkeella ilmaa, jolloin neste nousee byrettiin.
Lasibyrettejä käytetään liuosten titraamiseen manuaalisesti. Kenttätyöskentelyyn on saatavissa kestävämpi muovinen vaihtoehto. Byretin mitta-asteikko kertoo tarkasti kulutetun liuoksen määrän. Mitta-asteikolta otetaan lukema kuperan vedenpinnan eli meniskin alimmasta kohdasta. Jos mitta-asteikon takana on sininen pystyviiva (Schellbach), meniskin kohdalla näemme kaksi vastakkaista kolmiota ja pisteen, jossa kolmiot liittyvät. Tätä piste kohtaa käytetään lukema-arvona.
Byreteissä vaihtoehtoina ovat lasihana, PTFE sulkuhana tai neulaventtiili. Valikoimista löytyy lateraalinen tai suora byretti. Itsenollautuva byretti tyhjentää byretistä ylimääräisen liuoksen automaattisesti asteikon yläpuolelta. Automaattibyretti täytetään titrausliuoksella siihen liitettyä pehmeää muovista reagenssipulloa puristamalla (Schilling). Jos automaattibyretti on kiinnitetty lasiseen säilöpulloon, byretin voi täyttää paineistamalla säilöpullon pumppaamalla sinne kumipalkeella ilmaa, jolloin neste nousee byrettiin.
105  results were found
SearchResultCount:"105"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilicate 3.3 glass, class AS.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilicate 3.3 glass, class B.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilicate 3.3 glass, class AS.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilicate 3.3 glass, class AS.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilicate 3.3 glass, class AS.
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Borosilicate 3.3 glass, class AS.
Tuoteluettelon nro: (613-7002)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: State-of-the art motor-operated burette with three calibrated pre-set speeds and accuracy with precision conforming to ISO 8655 standards.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Säädettävä tilavuus.
Low Manufacturing Impact
Sustainable Packaging
Tuoteluettelon nro: (BRND23872)
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3, class AS, DE-M marking.
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3, class AS.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Borosilikaattilasi 3.3, luokka AS, DE-M merkintä.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3, class AS.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Borosilikaattilasia 3.3, luokka B.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Borosilicate glass 3.3, class AS, DE-M marking.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: Borosilikaattilasi 3.3, luokka AS, DE-M merkintä.
Toimittaja: Brand
Kuvaus: AR-GLAS®, class B.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 105
no targeter for Bottom