Byretti, neulaventtiilillä, Schellbach, BLAUBRAND®
Toimittaja: Brand
BLAUBRAND®
612-9958EA 144 EUR
612-9958 612-9959 612-9960
Byretti, neulaventtiilillä, Schellbach, BLAUBRAND®
Byretit
Borosilicate glass 3.3, class AS, DE-M marking.
  • Kalibroitu tyhjennyksen mukaan (TD, Ex)
  • Schellbach-nauha, rengasmerkit tasatilavuuksille
  • Merkinnät ja teksti painettu hyvin erottuvalla sinisellä emalivärillä, mikä takaa kestävyyden ja luettavuuden
Pituus: 800 mm
DIN EN ISO 385
Tilaustiedot: Mukana toimitetaan eräkohtainen sertifikaatti. Byretteihin on pyynnöstä saatavana myös kappalekohtainen sertifikaatti, USP-sertifikaatti tai DAkkS-kalibrointitodistus.