Byretti, lateraalisulkuhana, Schellbach, SILBERBRAND
Toimittaja: Brand
SILBERBRAND
612-9964EA 136 EUR
612-9964 612-9965 612-9966
Byretti, lateraalisulkuhana, Schellbach, SILBERBRAND
Byretit
Borosilikaattilasia 3.3, luokka B.
  • Kalibroitu tyhjennyksen mukaan Ex
  • Schellbach-nauha, kokonaisyksiköiden kohdalla lyhyet merkkiviivat
Pituus: 800 mm
Sertifikaatit: DIN EN ISO 385