Byretti, automaattibyretti, ilman välisulkuhanaa, Schellbach, BLAUBRAND®
Toimittaja: Brand
BLAUBRAND®
612-5402EA 359 EUR
612-5402 612-2864 612-5403 612-5404
Byretti, automaattibyretti, ilman välisulkuhanaa, Schellbach, BLAUBRAND®
Byretit
Borosilikaattilasia 3.3, luokka AS, DE-M -merkintä.
  • Kalibroitu tyhjennyksen mukaan (TD, Ex)
  • Schellbach-nauha, rengasmerkit tasatilavuuksille
  • Automaattinen nollaus, neulaventtiilihana, jossa PTFE-kara, ei välihanaa
DIN EN ISO 385
Sertifikaatit: DIN EN ISO 385
Tilaustiedot: Mukana toimitetaan eräkohtainen sertifikaatti. Byretteihin on pyynnöstä saatavana myös kappalekohtainen sertifikaatti, USP-sertifikaatti tai DAkkS-kalibrointitodistus.
*säilöpullon korkeus sisältyy kokonaiskorkeuteen