automaattibyretti, Sofnol tyyppinen
Toimittaja: SciLabware
612-2907EA 770 EUR
612-2907 612-2905 612-2906
automaattibyretti, Sofnol tyyppinen
Byretit
Borosilikaattilasia.
  • Rotaflo® PTFE stopcock for grease-free performance and fine drop-wise control
  • Graduations in white enamel
  • Automatic zeroing and easy filling
Tilaustiedot: Burettes and bottles must be ordered separately.