Hait: Kaapelit
VWR tarjoaa laajan valikoiman kaapeleita ja laitejohtoja käytettäväksi antureiden, näytönohjainten, laitteiden ja  mittareiden kanssa, jotka edellyttävät turvallisia ja vakaita liitäntöjä. Tarkista johdon sopivuus laitteelle.
VWR tarjoaa laajan valikoiman kaapeleita ja laitejohtoja käytettäväksi antureiden, näytönohjainten, laitteiden ja mittareiden kanssa, jotka edellyttävät turvallisia ja vakaita liitäntöjä. Tarkista johdon sopivuus laitteelle.
39  results were found
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Create your own cable for optimization of your Masterflex® drive.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Optimize performance of your Masterflex® MasterSense™ or Ismatec® Reglo Touchscreen pump.
Tuoteluettelon nro: (700-0853)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Replacement cables suitable for all PerfectBlue™ electrophoresis systems and blotting systems, and are compatible with the majority of commercially av...
UOM: 1 * 1 Pari
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kaapelit, BNC-liitin, 1 m kaapeli, koaksiaalinen, Coax53, Pituus: 1 m
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Increase modular drive flexibility with extended cable lengths.
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Easily connect your Masterflex® drive to a PLC or other control device.
Tuoteluettelon nro: (MFLX22050-58)
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Optimize performance of your Masterflex® pump.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (MFLX22050-54)
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Optimize performance of your Masterflex® pump.
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (MFLX22050-60)
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Optimize performance of your Masterflex® pump.
UOM: 1 * 304,8 cm
Tuoteluettelon nro: (MFLX77095-02)
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Make the most of your Liqui-Sense leak detector with suitable replacement parts.
UOM: 1 * 106,68 cm
Toimittaja: Avantor Fluid Handling
Kuvaus: Displays instantaneous, total and accumulated flow rates.
Tuoteluettelon nro: (444-2853)
Toimittaja: VWR Collection
Kuvaus: Kaapelit, IEC power cord, Euro plug
UOM: 1 * 1 Items
Toimittaja: WTW
Kuvaus: Kaapelit, AS/IDS-6, liitäntäkaapeli IDS-antureille, vedenkestävä liitinpää, pituus 6 m, Pituus: 6 m
Toimittaja: Brady
Kuvaus: Kaapelit, Cable, galvanised steel, Pituus: 3 m
Toimittaja: Bohlender
Kuvaus: Cables connect waste caps with electronic fill level control or sensors to a b.safe display to monitor the fill level.
Toimittaja: Brady
Kuvaus: Kaapelit, Nylon cable ties, width 3,6 mm, Pituus: 14 cm
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom