  • Tuoteluettelo
  • Kriteerit
  • Toimittaja
  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
Laskimet
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/81/18944981.jpg
Digitaaliset laskimet ovat välttämättömiä työkaluja kaikissa olosuhteissa, joissa tarvitaan täsmällinen vastaus. Kiinteä pöytämalli, ns. pöytälaskin ja käytännöllinen taskukokoinen versio, taskulaskin, ovat tekniikaltaan helppokäyttöisiä ja niissä on helppolukuinen näyttö. Laskimet ovat kulutusta kestäviä ja usein niissä on mukana myös suojakotelo. Laskimia on saatavana patterilla, verkkovirralla tai valokennolla toimivana. Tavallisten laskutoimitusten lisäksi on olemassa myös funktiolaskimia sekä graafisia laskimia vaativimpaan käyttöön.
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
  Luettelonäkymä Easy View (new)
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (818-0061)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Edullinen, suuri valokennolla toimiva taskulaskin.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (818-0066)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kova ABS-muovikotelo.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (818-0062)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Kätevän taskukokoisella laskimella hoituu 99% kaikista laboratorion rutiini- ja muista laskelmista. Soveltuu moneen tarkoitukseen, muunnoksiin, laskel...
UOM:  1 * 1 Items
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Laskimessa on 126 metrijärjestelmän muuntotoimintoa ja se antaa vastaukset nopeasti ja tarkasti. Syötä vain numero ja paina sen jälkeen nuolta ja lait...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (818-0067)
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Calculator converter provides fast and accurate answers for 126 types of metric conversions. Simply enter a number, press an arrow, and read the exact...
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 5  / 5