Laskimessa on 126 metrijärjestelmän muuntotoimintoa ja se antaa vastaukset nopeasti ja tarkasti. Syötä vain numero ja paina sen jälkeen nuolta ja laite antaa tarkan vastauksen ja sijoittaa myös desimaalipilkun oikein.
- Kirkas, kahdeksanmerkkinen LCD-näyttö
- Pienikokoinen ja kevyt
- Helppokäyttöiset ja selkeät painikkeet ja suuret numerot
Toiminnot: Useita muunto- ja laskintoimintoja - tavallisten laskintoimintojen lisäksi muuntaa pituuksia, pinta-aloja, tilavuuksia, painoja, nesteitä ja lämpötiloja. Muuntaa brittiläiset mittayksiköt metrijärjestelmään.
Toimitustiedot: valokenno, 1,5 V:n paristo sekä suojakotelo.