  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Työntömitta
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/86/18944986.jpg
Työntömitta (calliper) on esineiden ulko- tai sisähalkaisijan mittaamista varten tarkoitettu mittalaite. Sillä pystyy myös mittaamaan esineen syvyyttä. Työntömitta on tarkka ja helppo käyttää. Niitä on saatavana myös digitaalisena.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"8"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  VWR Collection
Kuvaus:   Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Akku kestää noin 10 000 tuntia.
Tuoteluettelon nro: (238-2100)
Toimittaja:  BOCHEM
Kuvaus:   Stainless steel Vernier caliper with black engraved scale.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (819-0014)
Toimittaja:  BOCHEM
Kuvaus:   Caliper with five digit LCD.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BELAH134150000)
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   Measure internal and external dimensions with high precision. Upper scale is 150 mm with 0,1 mm subdivisions, lower scale is 6" with 0,005" subdivisio...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BELAH134160001)
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   This dial caliper can measure up to 150 mm on a white dial graduated in 0,1 mm increments. Vernier model measures 130 mm in 0,05 subdivisions, plus 5"...
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (BELAH134170000)
Toimittaja:  Bel-Art
Kuvaus:   Measurements taken with push button selection between metric and English scales and a self-zeroing feature for accuracy of ±0,1 mm.
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (WARD154081)
Toimittaja:  WARDS NATURAL SCIENCE ETABLISH
Kuvaus:   Kaliiperit, Noonio, analoginen, Alue: 0 - 140 mm
UOM:  1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (MOIN1452MI)
Toimittaja:  MOINEAU
Kuvaus:   Digital caliper with clamping screw.
UOM:  1 * 1 Items
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 8  / 8