VWR®, Työntömitta, digitaalinen
Toimittaja: VWR
VWR®
819-0012EA 127 EUR
VWRU36934-152 VWRU12777-830 819-0012 819-0013 VWRU62379-531
VWR®, Työntömitta, digitaalinen
Työntömitta
Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Akku kestää noin 10000 tuntia.
  • Ergonomisen rungon ja peukalopyörän ansiosta lukemat saadaan nopeasti
  • Selkeä näyttö, jossa suuret numerot
  • Kosteuden- ja pölynkestävää terästä
Nolla-painike palauttaa kiinni olevan mitan tai viitepisteen nollaan. Nollapisteen voi määrittää myös kesken mittauksen, jolloin differentiaalitulokset voidaan lukea ilman laskelmia.
Paino: 255 g.
Toimitustiedot: A2LA:n akkreditoiman ISO 17025 -kalibrointilaboratorion antama sarjanumerollinen sertifikaatti takaa NIST-standardin mukaan jäljitettävät välineet.