Biovaarallisten aineiden kuljetussäiliöt, Nalgene®
Toimittaja: Thermo Fisher Scientific
Nalgene®
113-8185EA 140 EUR
113-8185
Biovaarallisten aineiden kuljetussäiliöt, Nalgene®
Kuljetuskorit ja turvakuljetus Biovaarallisten aineiden kuljetusteline
Läpinäkyvää polykarbonaattia, silikonitiivisteet, polykarbonaattiset pidikkeet
Tämä suljettu kuljetusastia suojaa laboratoriotyöntekijöitä mahdollisesti vaarallisia näytteitä sisältävien koeputkien kuljetuksen aikana. Astia voidaan autoklavoida poistamatta kantta tai avaamatta pidikkeitä, mikä suojaa käyttäjää altistukselta. Mukana varoitustarrat.
  • 13 tai 16 mm:n Vacutainer-koeputkille
  • Mukautettavissa myös muunlaisia koeputkia varten
  • Luja ja särkymätön, sisältö näkyy erinomaisesti
  • Sivukahvat on valettu osaksi kanisterin rakennetta ja niihin on helppo tarttua
  • Puristimet pitävät astian tiukasti suljettuna ja varmistavat, ettei se vuoda
Tämä suljettu kuljetusastia suojaa laboratoriotyöntekijöitä mahdollisesti vaarallisia näytteitä sisältävien koeputkien kuljetuksen aikana. Astia voidaan autoklavoida poistamatta kantta tai avaamatta pidikkeitä, mikä suojaa käyttäjää altistukselta. Mukana varoitustarrat.
  • 13 tai 16 mm:n Vacutainer-koeputkille
  • Mukautettavissa myös muunlaisia koeputkia varten
  • Luja ja särkymätön, sisältö näkyy erinomaisesti
  • Sivukahvat on valettu osaksi kanisterin rakennetta ja niihin on helppo tarttua
  • Puristimet pitävät astian tiukasti suljettuna ja varmistavat, ettei se vuoda
OSHA-standardin 29 CFR osan 1910.1030 vaatimusten mukainen suoja veren mukana leviäviä patogeenejä vastaan.
Tilaustiedot: Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva on tilattava erikseen.